46882
Sulfanitran
VETRANAL®, analytical standard, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
N4-Acetyl-N1-(4-nitrophenyl)-sulfanilamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Produktlinie
VETRANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
SMILES String
CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H13N3O5S/c1-10(18)15-11-4-8-14(9-5-11)23(21,22)16-12-2-6-13(7-3-12)17(19)20/h2-9,16H,1H3,(H,15,18)
InChIKey
GWBPFRGXNGPPMF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?