Wichtige Dokumente
45593
Nabam
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
Dinatrium-ethylenbis-(dithiocarbamat)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Beschreibung
technical mixture
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
[Na]SC(=S)NCCNC(=S)S[Na]
InChI
1S/C4H8N2S4.2Na/c7-3(8)5-1-2-6-4(9)10;;/h1-2H2,(H2,5,7,8)(H2,6,9,10);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
UQJQVUOTMVCFHX-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)