Merck
454656
Sigma-Aldrich
2,6-Diphenyl-4H-thiopyran-4-on
96%
Synonym(e):
2,6-Diphenyl-4-thiopyrone, 2,6-diphenylthiopyran-4-one
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H12OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Assay
96%
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
126-130 °C (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O=C1C=C(SC(=C1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H12OS/c18-15-11-16(13-7-3-1-4-8-13)19-17(12-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H
InChIKey
ATWNDGSQGMSBJZ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)