Merck
45364
Sigma-Aldrich
1,2-Epoxyoctan
purum, ≥95.0% (GC)
Synonym(e):
1-Octenoxid, Hexyloxiran
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H16O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.21
Beilstein:
79912
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Qualität
purum
Assay
≥95.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.420
bp
62-64 °C/17 mmHg (lit.)
Dichte
0.835 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCC1CO1
InChI
1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-8-7-9-8/h8H,2-7H2,1H3
InChIKey
NJWSNNWLBMSXQR-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
98.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
37 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
W Levin et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 220(2), 485-494 (1983-02-01)
Metabolism of cholesterol 5,6 alpha-oxide to the 5,6-glycol is catalyzed by a rat liver microsomal epoxide hydrolase that is distinct from the microsomal epoxide hydrolase that metabolizes a wide range of xenobiotic alkene and arene oxides. The two enzymes are