Merck
44653
Millipore
EC-Bouillon
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Synonym(e):
Escherichia Coli Bouillon
Größe auswählen
500 G
139,00 €
139,00 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
139,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41171606
NACRES:
NA.74
139,00 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Agentur
according to ISO 7251:2005
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
bile salts, 1.5 g/L
casein digest (pancreatic), 20 g/L
dipotassium phosphate, 4 g/L
lactose, 5 g/L
potassium phosphate, 1.5 g/L
sodium chloride, 5 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Basic
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
6.9±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Eignung
selective for Escherichia coli
selective for coliforms
Anwendung
Zur selektiven Detektion von Coliformem und E. coli in Wasser, Nahrungsmitteln und anderen Materialien.
Angaben zur Herstellung
Dissolve 37 g in 1 litre distilled water and distribute into test-tubes containing inverted Durham tubes. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes.
Sonstige Hinweise
E. coli Quantifizierung in vakuumverpacktem Rindfleisch durch die MPN (most probable number) Methode[1]
Fußnote
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
L.J. Harris et al.
Journal of Food Protection, 55, 266-266 (1992)
Artikel
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.