Merck
43929
Supelco
Perfluordecansäure
analytical standard
Synonym(e):
Nonadecafluordecansäure, Nonadecafluorcaprinsäure, Perfluorcaprinsäure, Perfluordecansäure
About This Item
Lineare Formel:
CF3(CF2)8CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
514.08
Beilstein:
1810811
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for ISO 21675 2019
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
suitable for FDA C-010.02
Dampfdruck
~10 mmHg ( 0 °C)
Assay
≥98.0% (GC)
98.0-102.0% (T)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
bp
218 °C/740 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
77-81 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10HF19O2/c11-2(12,1(30)31)3(13,14)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)29/h(H,30,31)
InChIKey
PCIUEQPBYFRTEM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Perfluorodecanoic acid is an environmental pollutant, belonging to the perfluorochemical (PFCs) class of compounds. These compounds are widely used as surfactants, polymer and plastic additives, wetting agents, corrosion inhibitors, lubricants, foam-fire extinguishants, etc.[1][2][3]
Anwendung
Perfluorodecanoic acid may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in the following:       
  • biological samples using high-performance liquid chromatography (HPLC) with fluorescence detection[1]     
  • whole blood samples using high-performance liquid chromatography-negative electrospray single quadrupole mass spectrometry (HPLC/ES-MS)[2]        
  • environmental water samples using high-performance liquid chromatography-electrospray tandem mass spectrometry (HPLC/ESI-MS/MS)[3]
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Determination of perfluorinated compounds in environmental water samples by high-performance liquid chromatography-electrospray tandem mass spectrometry using surfactant-coated Fe3O4 magnetic nanoparticles as adsorbents
Zhao X, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 98(2), 207-214 (2011)
Development of a solid-phase extraction-HPLC/single quadrupole MS method for quantification of perfluorochemicals in whole blood
Karrman A, et al.
Analytical Chemistry, 77(3), 864-870 (2005)
Determination of perfluorinated carboxylic acids in biological samples by high-performance liquid chromatography
Ohya T, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 720(1-2), 1-7 (1998)
Artikel
Liquid Chromatography–Mass Spectrometry (LC-MS) separation of 33 PFAS (Per- and poly-fluoroalkyl substances) using a superficially porous silica particles (SPP) based Ascentis® Express C18 column.
Discover an LC-MS/MS method for the analysis of 16 per- and polyfluoroalkyl compounds (PFAS) in milk using QuEChERS extraction technique following FDA C-010.02 guidelines.
Find more about the analysis of 16 PFAS in salmon via QuEChERS extraction and LC-MS/MS characterization following FDA Method C-010.02.