Yes, this is an appropriate resin to use for this application.
436658
Ambersep 21K XLT Ion Exchange Resin
chloride form, 16-20 mesh
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
AMBERSEP® 21K XLT Mesh Anionenaustauschharz (Cl-),
Form
beads
Qualitätsniveau
Quervernetzung
<10 % cross-linked
Feuchtigkeit
50-58%
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
Aktive Matrixgruppe
trimethylamine
Partikelgröße
525-625 μm
Kapazität
1.2 meq/mL by wetted bed volume
Trenntechnik
anion exchange
SMILES String
[Cl-].[N+](C)(C)(C)c3ccc(cc3)C=C.c2(ccc(cc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C11H16N.C10H10.C8H8.ClH/c1-5-10-6-8-11(9-7-10)12(2,3)4;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h5-9H,1H2,2-4H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1H/q+1;;;/p-1
InChIKey
BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Would AmberSep™ 21K Ion Exchange Resin be suitable for recovering palladium from a wastewater stream?
1 Antwort-
Hilfreich?