Wichtige Dokumente
429627
Formaldehyd-2,4-dinitrophenylhydrazon
analytical standard, for environmental analysis
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard, for environmental analysis
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
153-156 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(NN=C)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N4O4/c1-8-9-6-3-2-5(10(12)13)4-7(6)11(14)15/h2-4,9H,1H2
InChIKey
UEQLSLWCHGLSML-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?