Merck
42036
Sigma-Aldrich
3,5-Dinitrobenzylchlorid
purum, ≥97.0% (AT)
Synonym(e):
α-Chlor-3,5-dinitrotoluol
About This Item
Lineare Formel:
(O2N)2C6H3CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.58
Beilstein:
2506587
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
purum
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (AT)
mp (Schmelzpunkt)
79-82 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cc(CCl)cc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5ClN2O4/c8-4-5-1-6(9(11)12)3-7(2-5)10(13)14/h1-3H,4H2
InChIKey
SMJODKZAFKWUJG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3,5-Dinitrobenzyl chloride was used in the synthesis of double-spanned double cavity calix[4]arenes.[1] It was used in the fuorescence flow immunoassay for the detection of 4-nitrophenol.[2]
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Calixarenes. 27. Synthesis, characterization, and complexation studies of double-cavity calix [4] arenes.
Gutsche CD and See KA.
The Journal of Organic Chemistry, 57(16), 4527-4539 (1992)
Competitive flow immunoassay with fluorescence detection for determination of 4-nitrophenol.
Nistor C, et al.
Analytica Chimica Acta, 426(2), 185-195 (2001)