Wichtige Dokumente
41406
4-Phenyl-2-Butanon
analytical standard
Synonym(e):
Benzylaceton, NSC 44829, NSC 813
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Brechungsindex
n20/D 1.512 (lit.)
bp
235 °C (lit.)
Dichte
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CC(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
InChIKey
AKGGYBADQZYZPD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
221.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
105 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)