Wichtige Dokumente
37879
Azulen
analytical standard
Synonym(e):
Bicyclo[5.3.0]decapentaen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
242 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
98-100 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
SMILES String
c1ccc2cccc2cc1
InChI
1S/C10H8/c1-2-5-9-7-4-8-10(9)6-3-1/h1-8H
InChIKey
CUFNKYGDVFVPHO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Empfohlene Produkte
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)