Wichtige Dokumente
36563
Benzthiazuron
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
1-(Benzothiazol-2-yl)-3-methyl-harnstoff
About This Item
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CNC(=O)Nc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C9H9N3OS/c1-10-8(13)12-9-11-6-4-2-3-5-7(6)14-9/h2-5H,1H3,(H2,10,11,12,13)
InChIKey
DTCJYIIKPVRVDD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)