35365
Niclosamid-(2-chlor-4-nitrophenyl-13C6) Hydrat
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
5-Chlor-N-(2-chlor-4-nitrophenyl)-2-hydroxybenzamid-13C6 Hydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
VETRANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
O.Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)N[13c]2[13cH][13cH][13c]([13cH][13c]2Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H8Cl2N2O4.H2O/c14-7-1-4-12(18)9(5-7)13(19)16-11-3-2-8(17(20)21)6-10(11)15;/h1-6,18H,(H,16,19);1H2/i2+1,3+1,6+1,8+1,10+1,11+1;
InChIKey
ZBXRPLQCPHTHLM-GHTRJKFOSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?