Wichtige Dokumente
34613
Acetonitril -Lösung
suitable for HPLC, acetonitrile:water 5:95% (v/v), 10 mM Ammoniumbicarbonate, pH 10.0
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Acetonitril -Lösung, suitable for HPLC, acetonitrile:water 5:95% (v/v), 10 mM Ammoniumbicarbonate, pH 10,0
Dampfdichte
1.41 (vs air)
Dampfdruck
72.8 mmHg
Expl.-Gr.
8 % (lit.)
Methode(n)
HPLC: suitable
bp
81-82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-48 °C (lit.)
Dichte
0.782 g/mL at 25 °C
Format
mixture
SMILES String
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChIKey
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?