1.37134
Acetonitril
EMPROVE® ESSENTIAL
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
ACN, Cyanomethan, Ethylnitril, Methylcyanid
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
1.41 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
72.8 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid (colorless)
Selbstzündungstemp.
973 °F
Expl.-Gr.
16 %
Methode(n)
API processing | polymorph screening: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−45 °C (lit.)
Dichte
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-25°C
SMILES String
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChIKey
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Acetonitrile Emprove® Essential is suitable for pharmaceutical application.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich