Wichtige Dokumente
34541
Malathion diacid-(dimethyl-d6)
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2-{[Di-(methoxy-d3)-phosphorothioyl]-sulfanyl}-bernsteinsäure, O,O-Di(methyl-d3) S-(1,2-dicarboxyethyl)-phosphorodithioat, Malathion diacid-d6, Malathion-dicarbonsäure-(dimethyl-d6)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Pesticide analysis, SPME Fiber, supelco spme fiber, direct immersion spme, pesticide analysis methods, pesticide analysis by gc-ms, DI-SPME, overcoated SPME, overcoated fibers, soy milk analysis