Merck
34517
Supelco
Cyprodinil-(phenyl-13C6)
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
(4-Cyclopropyl-6-methyl-pyrimidin-2-yl)phenyl-13C6-amin, 4-Cyclopropyl-6-methyl-N-(phenyl-13C6)-pyrimidin-2-amin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C6C8H15N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.24
UNSPSC-Code:
77101502
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
Rechtliche Hinweise
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)