Wichtige Dokumente
34183
(S)-3-Anilino-5-methyl-5-phenyl-imidazolidin-2,4-dion
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
(5S)-5-Methyl-5-phenyl-3-(phenylamino)-2,4-imidazolidindion, Fenamidon-Metabolit
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
C[C@]1(NC(=O)N(Nc2ccccc2)C1=O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H15N3O2/c1-16(12-8-4-2-5-9-12)14(20)19(15(21)17-16)18-13-10-6-3-7-11-13/h2-11,18H,1H3,(H,17,21)/t16-/m0/s1
InChIKey
KTUBSXMBPVHJQY-INIZCTEOSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)