34054
Simazin-d10
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2,4-Bis-(pentadeuteroethylamino)-6-chlor-1,3,5-triazin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
Massenverschiebung
M+10
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Nc1nc(Cl)nc(NC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])n1
InChI
1S/C7H12ClN5/c1-3-9-6-11-5(8)12-7(13-6)10-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13)/i1D3,2D3,3D2,4D2
InChIKey
ODCWYMIRDDJXKW-MWUKXHIBSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- marine sediments by pressurized liquid extraction combined with stir bar sorptive extraction and thermal desorption, followed by gas chromatography–triple quadrupole mass spectrometry (TD–GC–MS/MS QqQ)
It may be used as an analytical reference standard for the estimation of analyte in:
- surface water samples using online solid phase extraction, followed by liquid chromatography–tandem mass spectrometry (SPE–LC–MS/MS)
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?