Wichtige Dokumente
33849
Octanal-2,4-dinitrophenylhydrazon
analytical standard
Synonym(e):
Caprylaldehyd-2,4-DNPH, Octylaldehyd-2,4-DNPH
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5% (HPLC/CHN)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Leistungsmerkmale
standard type calibration
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
98-101 °C
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
SMILES String
CCCCCCC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H20N4O4/c1-2-3-4-5-6-7-10-15-16-13-9-8-12(17(19)20)11-14(13)18(21)22/h8-11,16H,2-7H2,1H3/b15-10+
InChIKey
HIPWOUSEWCCFDN-XNTDXEJSSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)