Merck
337897
Sigma-Aldrich
Quecksilber(II)-acetat
97%
Synonym(e):
Mercuric acetate
About This Item
Lineare Formel:
(CH3COO)2Hg
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.68
Beilstein:
3563831
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
179-182 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)O[Hg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Hg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChIKey
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)