Merck
33756
Supelco
Sarafloxacin-d8 -hydrochlorid Trihydrat
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
6-Fluor-1-(4-fluorphenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazin-d8-1-yl)-3-chinolincarbonsäure -hydrochlorid Trihydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20D8H9F2N3O3 · HCl · 3H2O
Molekulargewicht:
483.92
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
VETRANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
O.O.O.Cl.[2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(c2cc3N(C=C(C(O)=O)C(=O)c3cc2F)c4ccc(F)cc4)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C20H17F2N3O3.ClH.3H2O/c21-12-1-3-13(4-2-12)25-11-15(20(27)28)19(26)14-9-16(22)18(10-17(14)25)24-7-5-23-6-8-24;;;;/h1-4,9-11,23H,5-8H2,(H,27,28);1H;3*1H2/i5D2,6D2,7D2,8D2;;;;
InChIKey
RHFJRYYKKBTONU-FUDLSQRCSA-N
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Rechtliche Hinweise
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)