33698
Profoxydim Lithiumsalz
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
Clefoxydim Lithiumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
[Li+].CCC\C(=N/OCC(C)Oc1ccc(Cl)cc1)C2=C([O-])CC(CC2=O)C3CCCSC3
InChI
1S/C24H32ClNO4S.Li/c1-3-5-21(26-29-14-16(2)30-20-9-7-19(25)8-10-20)24-22(27)12-18(13-23(24)28)17-6-4-11-31-15-17;/h7-10,16-18,27H,3-6,11-15H2,1-2H3;/q;+1/p-1/b26-21+;
InChIKey
LRGTYGSKTGIXOL-HCPJHKKFSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?