Wichtige Dokumente
33523
4-tert.-Octylphenol-3,5-d2-monoethoxylat -Lösung
10 μg/mL in acetone, analytical standard
Synonym(e):
2-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenoxy-3,5-d2]-ethanol, 4-tert-OP1EO-D2
Größe auswählen
About This Item
Qualität
analytical standard
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
10 μg/mL in acetone
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
single component solution
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]c1cc(OCCO)cc([2H])c1C(C)(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3/i6D,7D
InChIKey
JYCQQPHGFMYQCF-QFIQSOQBSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Protokolle
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.