Wichtige Dokumente
33495
Famoxadon -Lösung
100 μg/mL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
3-Anilino-5-methyl-5-(4-phenoxyphenyl)-oxazolidin-2,4-dion
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
100 μg/mL in acetonitrile
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1OC(C(C=C2)=CC=C2OC3=CC=CC=C3)(C)C(N1NC4=CC=CC=C4)=O
InChI
1S/C22H18N2O4/c1-22(16-12-14-19(15-13-16)27-18-10-6-3-7-11-18)20(25)24(21(26)28-22)23-17-8-4-2-5-9-17/h2-15,23H,1H3
InChIKey
PCCSBWNGDMYFCW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F
Flammpunkt (°C)
2 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)