Merck
33252
Supelco
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol-3,5-d2-diethoxylat -Lösung
1 μg/mL in acetone, analytical standard
Synonym(e):
2-{2-[4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)-phenoxy-3,5-d2]-ethoxy}-ethanol, 2-{2-[4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)-phenoxy-3,5-d2]-ethoxy}-ethanol, 3,6,3-Nonylphenol-diethoxylat-d2 (Ring-3,5-d2), 363-NP2EO-D2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19D2H30O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.47
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
1 μg/mL in acetone
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
single component solution
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]c1cc(OCCOCCO)cc([2H])c1C(C)(CC)CCC(C)C
InChI
1S/C19H32O3/c1-5-19(4,11-10-16(2)3)17-6-8-18(9-7-17)22-15-14-21-13-12-20/h6-9,16,20H,5,10-15H2,1-4H3/i6D,7D
InChIKey
MXEUZASFOXCTSR-QFIQSOQBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certan Vial
Anwendung
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol-3,5-d2 diethoxylate solution is a deuterated standard used for the analysis of mono and di-ethoxylates of nonylphenol (NP) and octylphenol (OP) in environmental samples using solid-phase micro extraction followed by gas chromatography with mass spectrometry (SPME-GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - Information refers to the main ingredient.
Flammpunkt (°C)
-17 °C - Information refers to the main ingredient.
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.