Merck
32977
Supelco
Terbutryn-d5
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
N-tert-Butyl-N′-ethyl-d5-6-methylthio-1,3,5-triazin-2,4-diamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10D5H14N5S
Molekulargewicht:
246.39
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Das Produkt 32977 ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
SMILES String
[2H]C([2H])(C([2H])([2H])[2H])NC1=NC(SC)=NC(NC(C)(C)C)=N1
InChI
1S/C10H19N5S/c1-6-11-7-12-8(15-10(2,3)4)14-9(13-7)16-5/h6H2,1-5H3,(H2,11,12,13,14,15)/i1D3,6D2
InChIKey
IROINLKCQGIITA-YRYIGFSMSA-N
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Rechtliche Hinweise
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)