Merck
32926
Supelco
Trichothecen Mix-Lösung
analytical standard
Größe auswählen
1 ML
776,00 €
776,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
776,00 €
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
NACRES:
NA.24
776,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verfügbarkeit
not available in USA
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
multi-component solution
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Certan Vial
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Hinweis zur Analyse
je 10 ug/mL in Acetonitril (3-AcDON, DON, NIV, FusX, HT-2, T-2, DAS, ZON)
purity : ≥97.0% (HPLC) for all components
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)