Wichtige Dokumente
32637
S-Metolachlor Metabolit CGA 357704
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
(S)-2-[(Oxalyl)(2-ethyl-6-methyl-phenyl)-amino]-propionsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CCc1cccc(C)c1N([C@@H](C)C(O)=O)C(=O)C(O)=O
InChI
1S/C14H17NO5/c1-4-10-7-5-6-8(2)11(10)15(9(3)13(17)18)12(16)14(19)20/h5-7,9H,4H2,1-3H3,(H,17,18)(H,19,20)/t9-/m0/s1
InChIKey
IMFSUYMDPTXKCC-VIFPVBQESA-N
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)