32552
Decoquinat-d5
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
6-Decyloxy-7-ethoxy-d5-4-hydroxy-3-chinolincarbonsäure-ethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
VETRANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Massenverschiebung
M+5
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1cc2ncc(C(=O)OCC)c(O)c2cc1OCCCCCCCCCC
Anwendung
Rechtliche Hinweise
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?