Merck
32547
Supelco
Sulfapyridin-(phenyl-13C6)
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
4-Amino-N-(2-pyridyl)-benzol-13C6-sulfonamid
Größe auswählen
10 MG
459,00 €
459,00 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
459,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C513C6H11N3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
459,00 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
VETRANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
N[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)S(=O)(=O)Nc2ccccn2
InChI
1S/C11H11N3O2S/c12-9-4-6-10(7-5-9)17(15,16)14-11-3-1-2-8-13-11/h1-8H,12H2,(H,13,14)/i4+1,5+1,6+1,7+1,9+1,10+1
InChIKey
GECHUMIMRBOMGK-PXKSRZEUSA-N
Allgemeine Beschreibung
Chemical structure: sulfonamide
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Rechtliche Hinweise
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)