Merck
32546
Supelco
Sulfachinoxalin-(phenyl-13C6)
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
4-Amino-N-(2-chinoxalinyl)-benzol-13C6-sulfonamid, Sulfaquinoxalin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C813C6H12N4O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
VETRANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
N[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)S(=O)(=O)Nc2cnc3ccccc3n2
InChI
1S/C14H12N4O2S/c15-10-5-7-11(8-6-10)21(19,20)18-14-9-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14/h1-9H,15H2,(H,17,18)/i5+1,6+1,7+1,8+1,10+1,11+1
InChIKey
NHZLNPMOSADWGC-ZKNJAXNHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Chemical structure: sulfonamide
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Rechtliche Hinweise
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)