Merck
32479
Supelco
Mapenterol-(dimethyl-d6, propyl-d5) -hydrochlorid
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
1-(4-Amino-3-chlor-5-trifluormethylphenyl)-2-(1,1-dimethyl-d6-propyl-d5-amino)-ethanol -hydrochlorid
Größe auswählen
10 MG
630,00 €
630,00 €
Versandbereit am01. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
630,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14D11H9ClF3N2O · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
372.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
630,00 €
Versandbereit am01. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
VETRANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Massenverschiebung
M+11
SMILES String
Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(c1)C(F)(F)F)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C14H20ClF3N2O.ClH/c1-4-13(2,3)20-7-11(21)8-5-9(14(16,17)18)12(19)10(15)6-8;/h5-6,11,20-21H,4,7,19H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3,4D2;
InChIKey
LWJSGOMCMMDPEN-IJXFQFNHSA-N
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Rechtliche Hinweise
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)