Wichtige Dokumente
32396
Amicarbazon
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
4-Amino-N-tert.-butyl-4,5-dihydro-3-isopropyl-5-oxo-1,2,4-1H-triazol-1-carboxamid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
NN1C(C(C)C)=NN(C(NC(C)(C)C)=O)C1=O
InChI
1S/C10H19N5O2/c1-6(2)7-13-15(9(17)14(7)11)8(16)12-10(3,4)5/h6H,11H2,1-5H3,(H,12,16)
InChIKey
ORFPWVRKFLOQHK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?