Wichtige Dokumente
32208
Diethylenglycoldimethylether
puriss., absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.005%), ≥99.5% (GC)
Synonym(e):
Bis-(2-methoxyethyl)-ether, Dimethyldiglycol, ‘Diglyme’
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.6 (vs air)
Dampfdruck
3 mmHg ( 20 °C)
Qualität
absolute
puriss.
over molecular sieve (H2O ≤0.005%)
Assay
≥99.5% (GC)
Selbstzündungstemp.
370 °F
Expl.-Gr.
17.4 %
Brechungsindex
n20/D 1.408 (lit.)
n20/D 1.408
bp
162 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−64 °C (lit.)
Dichte
0.944 g/mL at 20 °C (lit.)
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COCCOCCOC
InChI
1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Empfehlung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
134.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?