491268
Isoamylnitrit-15N
98 atom % 15N, 97% (CP)
Synonym(e):
Isopentylnitrit-15N
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Assay
97% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.386 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
Dichte
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC(C)CCO[15N]=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(2)3-4-8-6-7/h5H,3-4H2,1-2H3/i6+1
InChIKey
OWFXIOWLTKNBAP-PTQBSOBMSA-N
Anwendung
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
closed cup
Flammpunkt (°C)
closed cup