Wichtige Dokumente
32109
Prothipendyl-(dimethyl-d6) Oxalat
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
10-{3-[Di-(methyl-d3)-amino]-propyl}-10H-pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazin -oxalat (Salz), N,N-Di-(methyl-d3)-3-pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazin-10-ylpropan-1-amin -oxalat (Salz)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
VETRANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
OC(=O)C(O)=O.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3cccnc13
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)