Merck
31999
Sigma-Aldrich
Natrium-5,5-diethylbarbiturat
BioUltra, ≥99.0% (NT)
Synonym(e):
5,5-Diethylbarbitursäure Natriumsalz, Natriumbarbital, Veronal
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11N2NaO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.17
Beilstein:
3921202
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktlinie
BioUltra
Assay
≥99.0% (NT)
Form
fine crystals
Arzneimittelkontrolle
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Verunreinigungen
insoluble matter, passes filter test
pH-Wert
9.0-10.5 (25 °C, 0.5 M in H2O)
Löslichkeit
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤10 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
[Na+].CCC1(CC)C(=O)NC([O-])=NC1=O
InChI
1S/C8H12N2O3.Na/c1-3-8(4-2)5(11)9-7(13)10-6(8)12;/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13);/q;+1/p-1
InChIKey
RGHFKWPGWBFQLN-UHFFFAOYSA-M
Biochem./physiol. Wirkung
beruhigend/hypnotisch
Sonstige Hinweise
Buffer component for the separation of serum proteins by cellulose acetate electrophoresis[1]
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
[A new buffer for cellulose acetate foil electrophoresis].
G Töpfer
Zeitschrift fur medizinische Laboratoriumsdiagnostik, 22(3), 129-134 (1981-01-01)