Wichtige Dokumente
31598
4-Aminobiphenyl
analytical standard
Synonym(e):
4-Aminodiphenyl, 4-Biphenylamin, 4-Biphenylylamin, 4-Phenyl-anilin, Biphenyl-4-ylamin, NSC 7660, Xenylamin
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Selbstzündungstemp.
842 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
191 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
52-54 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
Nc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,13H2
InChIKey
DMVOXQPQNTYEKQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
It may be used as an analytical reference standard for the determination of 4-aminobiphenyl in:
- Particulate phase mainstream cigarette smoke samples[1][3] by solid-phase extraction (SPE) and gas chromatography coupled to MS equipped with selected ion monitoring (SIM) mode of detection[1] as well as simultaneous distillation and extraction (SDE) and GC-MS with SIM detection.[3]
- Environmental water samples by hollow fiber-liquid phase microextraction (HF-LPME) and microemulsion electrokinetic chromatography (MEEKC).[4]
- Indoor and outdoor air samples by GC-MS.[5]
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)