Wichtige Dokumente
31233
Eisen(III)-Nitrat Nonahydrat
puriss. p.a., ACS reagent, ≥98%
Synonym(e):
Ferric nitrate nonahydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Assay
≥98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
47 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Fe2+: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Fe.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
InChIKey
SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?