Wichtige Dokumente
30755-M
Perchlorsäure
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 70.0-72.0%
Synonym(e):
PCA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Agentur
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Assay
70.0-72.0%
Form
liquid
Verunreinigungen
≤0.00005% free chlorine (Cl)
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
≤0.001% total nitrogen (N)
Glührückstand
≤0.003% (as SO4)
Farbe
APHA: ≤10
Dichte
1.670 g/cm3
Anionenspuren
chlorate (ClO3-): ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.0003%
phosphate, silicate (as SiO2): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Kationenspuren
Ag: ≤0.00001%
Al: ≤0.000005%
As: ≤0.000005%
Ba: ≤0.000002%
Be: ≤0.000002%
Bi: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000005%
Cu: ≤0.00001%
Fe: ≤0.0001%
Ge: ≤0.000005%
K: ≤0.00001%
Li: ≤0.000002%
Mg: ≤0.00005%
Mn: ≤0.000002%
Mo: ≤0.000005%
Ni: ≤0.00001%
Pb: ≤0.000005%
Sr: ≤0.000002%
Ti: ≤0.00001%
Tl: ≤0.000005%
V: ≤0.000005%
Zn: ≤0.00001%
Zr: ≤0.00001%
SMILES String
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChIKey
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?