This product is packaged in amber glass bottles. See the 'PROPERTIES' section above, under anion and cation traces, to review the elemental testing and specifications for this material. Yes, this product is suitable for use in trace metal analysis.
Wichtige Dokumente
30709-M
Salpetersäure
puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., for determinations with dithizone, ≥65%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for determinations with dithizone
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Agentur
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Dampfdruck
8 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥65%
Form
liquid
Glührückstand
≤0.0005% (as SO4)
bp
120.5 °C (lit.)
Dichte
1.37-1.41 g/mL at 20 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.00005%
phosphate (PO43-): ≤0.00005%
sulfate (SO42-): ≤0.00005%
Kationenspuren
Ag: ≤0.000001%
Al: ≤0.000005%
As: ≤0.000001%
Ba: ≤0.000001%
Be: ≤0.000001%
Bi: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00001%
Cd: ≤0.000001%
Co: ≤0.000001%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000001%
Fe: ≤0.00001%
Ge: ≤0.000005%
Hg: ≤0.000001%
K: ≤0.000005%
Li: ≤0.000001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000001%
Mo: ≤0.000002%
Na: ≤0.00005%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.000001%
Sr: ≤0.000001%
Ti: ≤0.00001%
Tl: ≤0.000005%
V: ≤0.000001%
Zn: ≤0.000005%
Zr: ≤0.00001%
SMILES String
O[N+]([O-])=O
Eignung
passes test for suitability for det. with dithizone
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChIKey
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Hi, I cannot find the type of package - glass, FEP ... Can you clarify that? Can this type of acid be used for Trace elemental analysis?
1 Antwort-
Hilfreich?