305464
Echtrotsalz B -tetrafluoroborat (Salz)
Dye content 95 %
Synonym(e):
2-Methoxy-4-nitrobenzol-diazonium-tetrafluoroborat
About This Item
Empfohlene Produkte
Zusammensetzung
Dye content, 95%
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
122-124 °C (lit.)
λmax
375 nm
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
F[B-](F)(F)F.COc1cc(ccc1[N+]#N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N3O3.BF4/c1-13-7-4-5(10(11)12)2-3-6(7)9-8;2-1(3,4)5/h2-4H,1H3;/q+1;-1
InChIKey
GYYABOARHFFQTR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?