Wichtige Dokumente
30413
Natriumphosphat Heptahydrat
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99%
Synonym(e):
Dinatriumphosphat, di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Dampfdichte
4.9 (vs air)
Assay
≥99%
Verunreinigungen
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
pH-Wert
8.7-9.3 (25 °C, 5%)
Dichte
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤1 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
InChIKey
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
Sonstige Hinweise
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?