Since the material is designed solely for use in analytical applications and not intended for pharmaceutical or chemical production, a certificate of origin is not provided.
Wichtige Dokumente
29242
(−)-Guaiol
analytical standard
Synonym(e):
(3R,6S,10S)-6,10,α,α-Tetramethylbicyclo[5.3.0]dec-1(7)-en-3-methanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]20/D −30.0±2°, c = 1 in ethanol
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
91-93 °C (lit.)
91-93 °C
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@H]1CC[C@H](CC2=C1CC[C@@H]2C)C(C)(C)O
InChI
1S/C15H26O/c1-10-5-7-12(15(3,4)16)9-14-11(2)6-8-13(10)14/h10-12,16H,5-9H2,1-4H3/t10-,11-,12+/m0/s1
InChIKey
TWVJWDMOZJXUID-SDDRHHMPSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
What is the Certificate of Origin for an analytical standard product (−)-Guaiol (29242)?
1 Antwort-
Hilfreich?