Merck
28976
Millipore
Thioglycollat Medium mit K Agar
suitable for microbiology
About This Item
UNSPSC-Code:
41171607
NACRES:
NA.85
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
agar, 15 g/L
dextrin, 2.75 g/L
maltose, 12.75 g/L
peptic digest of animal tissue, 0.78 g/L
pH-Endwert
4.7±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Eignung
Micrococcus spp.
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Bacteroides spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Clostridium spp.
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for molds (General Media)
nonselective for yeasts (General Media)
Anwendung
Empfohlen zur Isolierung, Detektion und Auszählung von Hefen und Schimmelpilzen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2