Wichtige Dokumente
288667
Magnesiumoxid
heavy
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Konzentration
57-61% Mg (complexometric)
mp (Schmelzpunkt)
2852 °C (lit.)
SMILES String
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
InChIKey
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Sonstige Hinweise
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?