258091
3,3′-Diethyl-oxadicarbocyaniniodid
99%
Synonym(e):
3-Ethyl-2-[5-(3-ethyl-2-benzoxazolinyliden)-1,3-pentadienyl]-benzoxazoliumiodid, DODCI
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
232 °C (dec.) (lit.)
λmax
582 nm
Fluoreszenz
λex 582 nm; λem 603 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[I-].CCN1\C(Oc2ccccc12)=C\C=C\C=C\c3oc4ccccc4[n+]3CC
InChI
1S/C23H23N2O2.HI/c1-3-24-18-12-8-10-14-20(18)26-22(24)16-6-5-7-17-23-25(4-2)19-13-9-11-15-21(19)27-23;/h5-17H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
CLDZYSUDOQXJOU-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?