Wichtige Dokumente
318434
3,3′-Dipropylthiacarbocyaniniodid
98%
Synonym(e):
3-Propyl-2-[3-[3-propyl-2(3H)-benzothiazolyliden]-1-propenyl]-benzothiazolium-iodid, DiSC3(3)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
crystalline powder
mp (Schmelzpunkt)
288 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
chloroform/methanol: 10 mg/mL, clear
λmax
559 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
163120 at 599 nm in methanol at 0.00463 g/L
17425 at 298 nm in methanol at 0.00463 g/L
40246 at 220 nm in methanol at 0.00463 g/L
Fluoreszenz
λex 559 nm; λem 575 nm in methanol
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[I-].CCCN1C(\Sc2ccccc12)=C\C=C\c3sc4ccccc4[n+]3CCC
InChI
1S/C23H25N2S2.HI/c1-3-16-24-18-10-5-7-12-20(18)26-22(24)14-9-15-23-25(17-4-2)19-11-6-8-13-21(19)27-23;/h5-15H,3-4,16-17H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
JGTCEHAVVINOPG-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.