Merck
21000-U
Hamilton® Spritze, Serie 1000 GASTIGHT®, PTFE-Luer-Lock
1010TLL, PTFE Luer lock, volume 10 mL, needle size (not included)
Synonym(e):
Hamilton 1000 Series PTFE Luer Lock Syringe
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE Luer lock
Kanülengröße
(not included)
Leistungsmerkmale
label without slots
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 81620
Kanüle L
, n/a
Volumen
10 mL
Rechtliche Hinweise
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)